VWR® shiroGEL, Mini PAGE elektroblottingssystem
700-0291
- Kapacitet:3 geler/överföring
- Beskrivning:Mini PAGE elektroblottingssystem, shiroGEL, utan PAGE-komponenter
- Seq:45
- Tankvolym:1200 L
- Förp.:1
shiroGEL Mini PAGE-elektroblottingsystem möjliggör snabb och enkel blotting av tre geler samtidigt. Gelerna sitter tätt i blottingkassetter med överföringsmembran som sedan placeras i blottingenheten. Spolelektroder i enheten genererar ström med hög intensitet, vilket möjliggör att elektroblotting sker på cirka en timme.
- Blotting av upp till 3 geler samtidigt
- Standardöverföring på cirka 1 timme
: Det kompletta systemet omfattar buffertbehållare med strömkablar och kylpaket, blottingenhet, 3 blottingskassetter, 6 fiberdynor, två 10×10 cm plattor med skåror, två 10×10 cm plattor med spacer set och två 12-tandade, 1 mm tjocka kammar.