p-Xylene, tag closed flash point check fluid
Catalog # TCIAX0044-250ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- CAS-nr:106-42-3
- Beskrivning:p-Xylene, Purity (GC): min. 99.0 %
- Formel:C₆H₄(CH₃)₂
- Benämning:p-Xylene
- Flampunkt:"27 °C"
- Kokpunkt:139 °C
- Utseende:Colorless clear liquid