Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Livsmedelsstandarder
Food Yellow No. 4 Aluminum Lake
Food Yellow No. 4 Aluminum Lake
TCIAF0178-25G
:
TCI
:
Food Yellow No. 4 Aluminum Lake
TCIAF0178-25G
:
TCI
:
Förp.:
25 g
CAS-nr:
12225-21-7
Beskrivning:
Food Yellow No. 4 Aluminum Lake
Benämning:
Food Yellow No. 4 Aluminum Lake