Food Red No. 40
Katalog # TCIAF0325-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 g
- CAS-nr:25956-17-6
- Beskrivning:Food Red No. 40
- Formel:C₁₈H₁₄N₂Na₂O₈S₂
- Benämning:Food Red No. 40
Specifikationer
Om denna produkt
Colour Index 16035