Food Green No. 3
TCIAF0146-10G
: TCI
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:10 g
- CAS-nr:2353-45-9
- Beskrivning:Food Green No. 3
- Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
- Benämning:Food Green No. 3
Colour index 42053
Form: Powder
Color: Green
Colour index 42053
Form: Powder
Color: Green