Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Livsmedelsstandarder
Food Blue No. 1 Aluminum Lake
Food Blue No. 1 Aluminum Lake
Food Blue No. 1 Aluminum Lake
Katalog # TCIAF0179-25G
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Expandera bilden
Food Blue No. 1 Aluminum Lake
Katalog # TCIAF0179-25G
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
25 g
CAS-nr:
68921-42-6
Beskrivning:
Food Blue No. 1 Aluminum Lake
Benämning:
Food Blue No. 1 Aluminum Lake