Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Extraktionsbuffertar
Guanidine hydrochloride buffer solution, 6 mol/L, pH 8,7
Guanidine hydrochloride buffer solution, 6 mol/L, pH 8,7
Guanidine hydrochloride buffer solution, 6 mol/L, pH 8,7
Katalog # TCIAB2904-100ML
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Expandera bilden
Guanidine hydrochloride buffer solution, 6 mol/L, pH 8,7
Katalog # TCIAB2904-100ML
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
100 mL
CAS-nr:
50-01-1
Beskrivning:
Guanidine Hydrochloride Buffer Solution, 6 mol/L
pH-värde:
8,7