Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Isonicotinic acid
Isonicotinic acid, GPR RECTAPUR®
Isonicotinic acid, GPR RECTAPUR®
87093.230
:
VWR Chemicals
:
Isonicotinic acid, GPR RECTAPUR®
87093.230
:
VWR Chemicals
:
Förp.:
250 g
Seq:
3545
:
:
123.11 g/mol
:
13,05206
:
396 °C (1013 hPa)
:
315…319 °C
:
Omgivande
:
200-228-2
:
GHS07
:
55-22-1
:
C₆H₅NO₂
:
MFCD00006429