Pyridin ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Katalog # 33501-200KG
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Metal drum
- Förp.:200 kg
- Seq:4676
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):min. 99.5 %
- Non-volatile matter:Max. 0.002 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.1 %
- Ammonia (NH₃):Max. 0.002 %
- Copper (Cu):Max. 0.0005 %
- Chloride (Cl):Max. 0.001 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.001 %
- KMnO₄ reducing matter (as O):complying
- Solubility in water:complying
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:115 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:-42 °C
Densitet:0,98 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:3,II
:79.1 g/mol
FN:1282
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732
Smält Pt:–42 °C