ContactUsLinkComponent
Pyridin ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Pyridin ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Katalog # 33501-200KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Pyridin ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Katalog # 33501-200KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Metal drum
  • Förp.:
    200 kg
  • Seq:
    4676
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (GC):
    min. 99.5 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.002 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.1 %
  • Ammonia (NH₃):
    Max. 0.002 %
  • Copper (Cu):
    Max. 0.0005 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.001 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.001 %
  • KMnO₄ reducing matter (as O):
    complying
  • Solubility in water:
    complying
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Kokande Pt:115 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:-42 °C
Densitet:0,98 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:3,II
 :79.1 g/mol
FN:1282
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732
Smält Pt:–42 °C