COVID-19 IgG/IgM snabbtestkassett
Katalog # 720-2967
Leverantör: SURESCREEN
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25
- Beskrivning:Snabbtest för COVID-19 coronavirus
Specifikationer
Om denna produkt
Ett snabbtest för att upptäcka antikroppar (immunglobulin IgG och IgM) mot SARS-CoV-2 i helblod, serum eller plasma. Endast för professionell in vitro-diagnostik.
COVID-19 immunglobulin G/immunglobulin M snabbtestkassett (helblod/serum/plasma) är en kromatografisk immunanalys som snabbt ger svar för att upptäcka antikropparna immunglobulin G och M mot SARS-CoV-2 i helblod, serum eller plasma, för att diagnostisera primära och sekundära SARS-CoV-2-infektioner.
Caution: Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.