Piperidin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-89-4
:
Formel:C₅H₁₁N
MDL-nummer:MFCD00005979
:85.15 g/mol
Flash Pt:16 °C
FN:2401
ADR:8,I
:GHS02
:GHS06
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance :Clear liquid
- Assay:Min. 99.0 %
- Density (20/4):0.861 - 0.863
- Water :Max. 0.5 %
- Identity (IR):Passes test
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC85981.180 spec_VWRC85981.260 spec_VWRC85981.290 spec_VWRC85981.320