Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tetrabutylammonium hydroxide
Tetrabutylammonium hydroxide 40% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide 40% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide 40% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör:
VWR Chemicals
Certifikat
Expandera bilden
Tetrabutylammonium hydroxide 40% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör:
VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
2052-49-5
:
Formel:
C₁₆H₃₇NO
MDL-nummer:
MFCD00009425
:
259.48 g/mol
FN:
3267
ADR:
8,II
:
GHS05
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
SDS_SV_SE_VWRC85738.pdf
sds_VWRC85738
Dokumentation