ContactUsLinkComponent
Dihexylammonium acetate lösning 0.5 M i vatten, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Dihexylammonium acetate lösning 0.5 M i vatten, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 93645-25ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Dihexylammonium acetate lösning 0.5 M i vatten, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 93645-25ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    25 mL
  • Seq:
    2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance (Color):
    Colorless
  • Appearance (Form):
    Liquid
  • Ttration (Method):
    Non Aqueous Titration
  • Titration (Molarity):
    0.45 - 0.55 mol/l
  • Density D20/4:
    0.992 - 0.996
  • Refractive Index N20/D:
    1.350 - 1.354
  • Test by UV Spectroscopy:
    Corresponds to Requirements
  • Residue (Filter Test):
    No Residue
  • Filtertest (Method):
    Neat
  • Recommended Retest Period:
    42 Months
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :245.41 g/mol
Densitet:0,992...0.996 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer:366793-17-1
Formel:C₁₄H₃₁NO₂
MDL-nummer:MFCD03093619