Dihexylammonium acetate lösning 0.5 M i vatten, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Katalog # 93645-25ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 mL
- Seq:2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance (Color):Colorless
- Appearance (Form):Liquid
- Ttration (Method):Non Aqueous Titration
- Titration (Molarity):0.45 - 0.55 mol/l
- Density D20/4:0.992 - 0.996
- Refractive Index N20/D:1.350 - 1.354
- Test by UV Spectroscopy:Corresponds to Requirements
- Residue (Filter Test):No Residue
- Filtertest (Method):Neat
- Recommended Retest Period:42 Months
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:245.41 g/mol
Densitet:0,992...0.996 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer:366793-17-1
Formel:C₁₄H₃₁NO₂
MDL-nummer:MFCD03093619