ContactUsLinkComponent
Titantetraklorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titantetraklorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 87053.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Titantetraklorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 87053.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99,5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :189.69 g/mol
FN:1838
ADR:6.1 (8),I
 :GHS06
 :GHS05
CAS-nummer:7550-45-0
Formel:Cl₄Ti
MDL-nummer:MFCD00011267