Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Media
Beredda mikrobiologiska media
VWR®, Demi-Fraser broth tubes
VWR®, Demi-Fraser broth tubes
VWR®, Demi-Fraser broth tubes
Katalog # 5004.00010
Leverantör:
BALIS
CAS-nummer:
Expandera bilden
VWR®, Demi-Fraser broth tubes
Katalog # 5004.00010
Leverantör:
BALIS
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
100
Beskrivning:
Demi Fraser broth, glass/PP cap
Volym:
10 ml