Glykolsyra ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:79-14-1
:
Formel:C₂H₄O₃
MDL-nummer:MFCD00004312
:76.05 g/mol
FN:3261
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to off-white crystals
- Assay (acidimetric):min. 99.0 %
- Water:max. 0.5 %
- Melting range (lower value):min. 75 °C
- Melting range (upper value):max. 79 °C
- Identity (IR):Passes test
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC85736.180 spec_VWRC85736.230 spec_VWRC85736.290 spec_VWRC85736.460