ContactUsLinkComponent
Ninhydrin reagent acc.to Stahl, yellow liquid derivatisation reagent, för TLC
  17975-100ML
 :  Merck
 :  
undefined
Ninhydrin reagent acc.to Stahl, yellow liquid derivatisation reagent, för TLC
  17975-100ML
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :178.14 g/mol
 :0,823 g/ml (20 °C)
 :3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :1120
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :485-47-2
 :C₉H₆O₄
 :MFCD00003791