Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, 7,2, ±0.2, 100 mL
Katalog # 76847-100ML-F
Leverantör:   Merck
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Katalog # 76847-100ML-F
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, 7,2, ±0.2, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
1 540,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Phosphate buffer
  • pH noggrannhet:
    ±0.2
  • pH-värde:
    7,2
  • Cat. No.:
    76847-100ML-F
  • M-Clarity quality level:
    MQ100