Acetonitril s 0,05% (v/v) Trifluorättiksyra, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Katalog # 84863.320
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99.9 %
- Nominal concentration (TFA; v/v):0.0475 to 0.0525 %
- Evaporation residue :Max. 0.0001 %
- Water:Max. 0.005 %
- Transmittance (195 nm):Min.20 %
- Transmittance (200 nm):Min. 50 %
- Transmittance (245 nm):Min. 80 %
- Transmittance (260 nm):Min. 95 %
- Transmittance (270 nm):Min. 99 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:Packaged under nitrogen.
:76-05-1