Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Hematoxylin
Hematoxylin, Supelco®
Hematoxylin, Supelco®
Hematoxylin, Supelco®
Katalog # H9627-5X100G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Hematoxylin, Supelco®
Katalog # H9627-5X100G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
5
Seq:
0005
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
:
:
302.28 g/mol
CAS-nummer:
517-28-2
:
208-237-3
Formel:
C₁₆H₁₄O₆
MDL-nummer:
MFCD00078111
Produktinformation