Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate ≥99.0% för elektronisk industri, Supelco®
Katalog # 86838-5G
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:522.61 g/mol
FN:3261
:GHS05
CAS-nummer:210230-40-3
Formel:(CH₃CH₂CH₂CH₂)4N[N(SO₂CF₃)₂
MDL-nummer:MFCD01863113