ContactUsLinkComponent
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥99.5% for ESR-spectroscopy, Supelco®
  80126-1G
 :  Merck
 :  
undefined
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥99.5% for ESR-spectroscopy, Supelco®
  80126-1G
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :177.25 g/mol
 :Frys
 :3376-24-7
 :C₁₁H₁₅NO
 :MFCD00008799