Diammoniumhydrogenortofosfat 99.0-101.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Catalog # 79762-250G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifications
About this item
:
:132.06 g/mol
CAS Number:7783-28-0
Formula:(NH₄)₂HPO₄
MDL Number:MFCD00010891