ContactUsLinkComponent
Diammoniumhydrogenortofosfat 99.0-101.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Diammoniumhydrogenortofosfat 99.0-101.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Catalog # 79762-250G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Diammoniumhydrogenortofosfat 99.0-101.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Catalog # 79762-250G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifications
About this item
 :
 :132.06 g/mol
CAS Number:7783-28-0
Formula:(NH₄)₂HPO₄
MDL Number:MFCD00010891