Natriumvätekarbonat 1,9-2,1% 0.1 M i vatten eluent concentrate for IC, Supelco®
Catalog # 36486-1L
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:84.01 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS-nummer:144-55-8
Formel:NaHCO₃
MDL-nummer:MFCD00003528