ContactUsLinkComponent
Control units
Control units
Leverantör:  2MAG
Certifikat
undefined
Control units
Leverantör:  2MAG
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TMAG90210_EU
  • TMAG90410_EU
  • 442-0771
  • 442-0768
  • Modell:
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 20
  • Hastighetsområde:
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • Strömtillförsel:
  • 20 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 20 W
  • Vikt:
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • W×D×H:
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×38 mm
Specifikationer