Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Filter
Förkolonnfilter och frittar
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Katalog # HICHHI-140
Supplier:
Avantor
Expand image
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Katalog # HICHHI-140
Supplier:
Avantor
Specifications
Porositet:
2,0 µm
Färg:
Ofärgad
Beskrivning:
Preparative frit assembly
Förp.:
10
Specifications
About this item
Product Details
Product Details