Koboltnitrat hexahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytiskt reagens
Katalog # 87024.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:98.0 --> 102.0 %
- Insoluble matter:Max. 100 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- NH4 (Ammonium):Max. 0.2 %
- SO4 (Sulphate):Max. 50 ppm
- Ca (Calcium):Max. 50 ppm
- Cu (Copper):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
- K (Potassium):Max. 100 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 50 ppm
- Na (Sodium):Max. 0.05 %
- Ni (Nickel):Max. 0.15 %
- Pb (Lead):Max. 20 ppm
- Zn (Zinc):Max. 100 ppm
- Conforms to ACS:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:291.03 g/mol
Merck Index:13,02469
Smält Pt:57 °C
Densitet:1,88 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-402-1
FN:1477
ADR:5.1,III
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:10026-22-9
Formel:Co(NO₃)₂·6H₂O
MDL-nummer:MFCD00149647