ContactUsLinkComponent
VWR®, Bottles, Natural PE, DIN 45
VWR®, Bottles, Natural PE, DIN 45
  13951035.
undefined
VWR®, Bottles, Natural PE, DIN 45
  13951035.
  • Gänga:
    DIN 45
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Beskrivning:
    Natural PE liquid bottle
  • Seq:
    03
  • Förp.:
    1
Polyethylene liquid bottles are supplied without cap.
  • PE construction
  • Natural finish
  • Caps must be ordered separately
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904