Capping Reagent 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Katalog # HONCBR640-4X2.5L
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 L
- Seq:5114
- Pk Info:4x 2.5 L
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:11,8 %(V) (main component)
Densitet:0,888 g/cm³ (20 °C) (main component)
Flash Pt:–15 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-726-8
FN:2924
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:109-99-9