ContactUsLinkComponent
Vatten, steriltfiltrerad
Vatten, steriltfiltrerad
Catalog # AX021403
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Vatten, steriltfiltrerad
Catalog # AX021403
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    12
  • Seq:
    0012
  • Pk Info:
    12x290 ml
Specifications
About this item
 :
 :18.02 g/mol
CAS Number:7732-18-5
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332