ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom C18, HPLC Columns, 3,5 μm
 :  Avantor
undefined
Avantor® Hichrom C18, HPLC Columns, 3,5 μm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • HI-3.5C18-10C5
  • HI3.5C1810CM5S
  • HI3.5C18150AE
  • HI-3.5C18-150A
  • HI-3.5C18-50A
  • HI-3.5C18150AS
  • HI-3.5C18-125A
  • Kolbelastning:
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g