Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Omrörare
Omrörarmagneter
Magnetic stirring bar, WHEATON®
Magnetic stirring bar, WHEATON®
Magnetic stirring bar, WHEATON®
WHEA903007
:
DWK Life Sciences
Magnetic stirring bar, WHEATON®
WHEA903007
:
DWK Life Sciences
För:
Micro Kit®
Bredd:
3 mm
Längd:
10 mm
Förp.:
6