ContactUsLinkComponent
Natriumtiosulfat lösning 0.01 mol/l (0.01 N)), Titripur®, Supelco®
Natriumtiosulfat lösning 0.01 mol/l (0.01 N)), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60318.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Natriumtiosulfat lösning 0.01 mol/l (0.01 N)), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60318.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle with RFID tag
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :158.11 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003499