Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Organic Standards
Dihydrotachysterol, analytical standard, Supelco®
Dihydrotachysterol, analytical standard, Supelco®
Dihydrotachysterol, analytical standard, Supelco®
D9257-50MG
:
Merck
:
Dihydrotachysterol, analytical standard, Supelco®
D9257-50MG
:
Merck
:
Förp.:
50 mg
Standard:
analytical standard
CAS-nr:
67-96-9
Beskrivning:
Dihydrotachysterol
Benämning:
Dihydrotachysterol