ContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions BY7 acc. to Ph, Supelco®
Katalog # 71983-100ML-F
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Colour Reference Solutions BY7 acc. to Ph, Supelco®
Katalog # 71983-100ML-F
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Color Reference Solutions BY7