Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Elastica van Gieson staining kit
Elastica van Giesons infärgningskit, Sigma-Aldrich®
Elastica van Giesons infärgningskit, Sigma-Aldrich®
1.15974.0002
:
Merck
:
Elastica van Giesons infärgningskit, Sigma-Aldrich®
1.15974.0002
:
Merck
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
4
Seq:
2740
Pk Info:
4×500 ml
:
:
Kylskåp
:
2924
:
3 (8),
:
GHS02
:
1