Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Koppar(II)sulfat
Koppar(II)sulfat lösning 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Koppar(II)sulfat lösning 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
86183.290
:
VWR Chemicals
:
Koppar(II)sulfat lösning 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
86183.290
:
VWR Chemicals
:
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
159.61 g/mol
:
Omgivande
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7758-98-7
:
CuSO₄
:
MFCD00010981