Silver plating stain kit acc. to von Kossa for calcium determination, stain for histology, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00362.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Fibre case
- Förp.:1 SET
- Seq:0125
- Pk Info:Preparation Capacity 300 slides
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Suitability for microscopy:passes test
- Calcium:brown to black
- Nuclei:red
- Collagen:red
- Background:red
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3316
ADR:9,II
:GHS05
:GHS09
:1