Alcian blue lösning used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.01647.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 ml
- Seq:2725
- Pk Info:Preparation Capacity 2000 - 3000 slides
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Suitability for microscopy:passes test
- neutral mucopolysaccharides:purple
- polysaccharides:purple
- PAS negative acidic mucosubstances:light blue
- Nuclei:Blue
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:1298.86 g/mol
Densitet:1,006 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
:1
CAS-nummer:33864-99-2
:75881-23-1
Formel:C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MDL-nummer:MFCD00010720