ContactUsLinkComponent
Picrofuchsin solution acc. to van Gieson used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
Picrofuchsin solution acc. to van Gieson used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00199.0500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Picrofuchsin solution acc. to van Gieson used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
Katalog # 1.00199.0500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 ml
  • Seq:
    2725
  • Pk Info:
    Preparation Capacity 500 slides
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Suitability for microscopy:
    passes test
  • Nuclei:
    black-brown
  • Collagen:
    red
  • Cytoplasm:
    yellow
  • musculature (muscles):
    yellow
  • colloid:
    yellow to red
  • glia fibrils:
    yellow
  • Mucus:
    yellow to red
  • hyaline:
    yellow to red
  • Amyloid:
    yellow to red
  • cornified epithelium:
    yellow to red
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Kokande Pt:100 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
 :1