ContactUsLinkComponent
Nuclear fast red-aluminum sulphate solution 0,1% used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
  1.00121.0500
 :  Merck
 :  
Nuclear fast red-aluminum sulphate solution 0,1% used in nuclear staining, för histologi, Sigma-Aldrich®
  1.00121.0500
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 ml
  • Seq:
    2725
  • Pk Info:
    Preparation Capacity 2000 - 2500 slides
  • Suitability for microscopy:
    passes test
  • Nuclei:
    dark red
  • Cytoplasm:
    light red
  • Acid mucosubstances:
    light blue
 :
 :1,04…1.06 g/cm3 (20 °C)
 :GHS05
 :Omgivande
 :1