Organic reference standard, Zearalenone, Supelco®
Katalog # 32939-5MG
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 mg
- CAS-nr:17924-92-4
- Beskrivning:Zearalenone
- M-Clarity quality level:MQ200
- Formel:C₁₈H₂₂O₅
- Förvaringstemperatur:−20 °C
- Benämning:Zearalenone
- Form:Neat