ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, trans-2,cis-6-Nonadienal, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, trans-2,cis-6-Nonadienal, analytical standard, Supelco®
Katalog # 05549-100MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, trans-2,cis-6-Nonadienal, analytical standard, Supelco®
Katalog # 05549-100MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    557-48-2
  • Beskrivning:
    trans-2,cis-6-Nonadienal, ≥94,5% (GC)
  • Formel:
    C₉H₁₄O
  • Benämning:
    trans-2,cis-6-Nonadienal
  • Kokpunkt:
    94...95 °C/18 mm Hg (lit.)