ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Tetrahydrofurfuryl alcohol, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Tetrahydrofurfuryl alcohol, analytical standard, Supelco®
Katalog # 49757-1ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, Tetrahydrofurfuryl alcohol, analytical standard, Supelco®
Katalog # 49757-1ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    97-99-4
  • Beskrivning:
    Tetrahydrofurfuryl alcohol, ≥98,5% (GC)
  • Smältpunkt:
    −80 °C (lit.)
  • Formel:
    C₁₂H₁₇ClN₄OS·HCl
  • Benämning:
    Tetrahydrofurfuryl alcohol
  • Kokpunkt:
    178 °C(lit.)