Organic reference standard, Terpinolene, analytical standard, Supelco®
Katalog # 43905-1ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- CAS-nr:586-62-9
- Beskrivning:Terpinolene, ≥94% (GC)
- Smältpunkt:184...185 °C(lit.)
- Formel:C₇H₈N₄O₂
- Förvaringstemperatur:−20°C
- Benämning:Terpinolene
- Form:Neat