Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Testsystem för livsmedel och dryck
Starch assay reagent, Supelco®
Starch assay reagent, Supelco®
Starch assay reagent, Supelco®
Katalog # S9144-1VL
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Starch assay reagent, Supelco®
Katalog # S9144-1VL
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1
Beskrivning:
Starch assay reagent