Organic reference standard, Phthalide, analytical standard, Supelco®
Katalog # 55906-100MG
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS-nr:87-41-2
- Beskrivning:Phthalide, ≥99,0% (GC)
- Smältpunkt:71...74 °C
- Formel:C₈H₆O₂
- Benämning:Phthalide
- Flampunkt:152 °C
- Kokpunkt:290 °C
- Form:Neat