ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Farnesol, analytical standard, Supelco®
  43348-1ML
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, Farnesol, analytical standard, Supelco®
  43348-1ML
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    4602-84-0
  • Beskrivning:
    Farnesol, ≥95,0% (GC)
  • Formel:
    C₁₅H₂₆O
  • Förvaringstemperatur:
    2...8 °C
  • Benämning:
    Farnesol
  • Kokpunkt:
    149 °C/4 mmHg (lit.)
  • Form:
    Neat