ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Deoxynivalenol, Supelco®
  32943-5MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, Deoxynivalenol, Supelco®
  32943-5MG
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    5 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    51481-10-8
  • Beskrivning:
    Deoxynivalenol
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Formel:
    C₁₅H₂₀O₆
  • Förvaringstemperatur:
    –20 °C
  • Benämning:
    Deoxynivalenol
  • Form:
    Neat