Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Damascenone, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Damascenone, analytical standard, Supelco®
Katalog # 41163-250MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, Damascenone, analytical standard, Supelco®
Katalog # 41163-250MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förp.:
    250 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS-nr:
    23696-85-7
  • Beskrivning:
    Damascenone, ≥98,0% (GC)
  • Formel:
    C₁₃H₁₈O
  • Förvaringstemperatur:
    2...8 °C
  • Benämning:
    Damascenone
  • Form:
    Liquid

Specifikationer

Om denna produkt